The packaging consists of an amber serum vial sealed with a septum and an aluminum crimp cap. The product is typically dissolved in the vial by injecting the appropriate volume of the selected solvent through the septum using a syringe. Additional solubility and solution stability information can be reviewed in the datasheet available for the general use product, P8139. See the link below to review these recommendations:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/816/596/p8139pis.pdf
P1585
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Phorbol 12-myristate 13-acétate, Activateur de NF-κB, Activateur de PKC, Activateur de la protéine kinase C, ester de phorbol, huile de croton, 12-O-Tétradécanoylphorbol 13-acétate, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dièn-3-one 12-tétradécanoate 13-acétate, PMA, TPA
158,00 $
About This Item
158,00 $
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
(Lyophilisate)
Poids mol.
616.83 g/mol
Conditions de stockage
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
Clé InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Description générale
Par son effet sur la voie de signalisation de la protéine kinase C (PKC), le PMA agit comme promoteur tumoral associé à :
- la transcription de gènes
- la croissance cellulaire
- la différenciation cellulaire
- la mort cellulaire programmée
- les voies immunitaires
- la désensibilisation des récepteurs
Le phorbol 12-myristate 13-acétate est utilisé pour étudier :
- les facteurs de croissance
- les hormones
- la régulation par les cytokines de la croissance et de la différenciation cellulaires
Application
- comme étalon dans les études de biologie moléculaire
- dans les études analytiques des promoteurs tumoraux
- pour la promotion de la croissance cellulaire
- pour la détection de cytokines intracellulaires[3]
- dans l′essai du stress oxydant CellROX[4]
- pour la stimulation des cellules Huh7 en vue d′examiner la redistribution de la dipeptidyl peptidase 9 (DPP9)[5]
- comme contrôle positif dans la stimulation des cellules de leucémie lymphoïde chronique par le récepteur des lymphocytes B [6]
- dans la différenciation des monocytes (THP-1) en macrophages[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Stimulation de la production d′interleukine 2 par les cellules Jurkat
- Stimulation des lymphocytes T
- Activateur de la protéine kinase C (PKC)
- Activateur de NF-κB
- Promotion de la croissance cellulaire
- Utilisation dans les études analytiques des promoteurs tumoraux
- Qualité biologie moléculaire
Attention
Remarque sur l'analyse
- Stimulation de la production d′interleukine 2 par les cellules Jurkat
- Stimulation des lymphocytes T
- Activateur de la protéine kinase C (PKC)
- Activateur de NF-κB
- Promotion de la croissance cellulaire
- Utilisation dans les études analytiques des promoteurs tumoraux
- Qualité biologie moléculaire
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
T-cell activation is normally triggered by the interaction of a cell surface receptor to its specific ligand molecule
-
How can I resuspend properly the PMA into the shipped vial? Can I open the vial?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the stock concentration of the PMA when adding DMSO. and How much of DMSO do we add?
1 answer-
Suitability Assay - 2.5 ml of Jurkat cells (1 x 10e6 cells/mL) and 2.5 mLof fresh media (RPMI 1640 + 10% fetal calf serum containing 10 ml/l penicillin-streptomycin) were added to 25 cm2 culture bottles.
The following additions were made in duplicate.
a. Control - no additions
b. 1 µg/ml PHA Control - add 10 µl PHA stock solution (0.5 mg/ml PHA in filter-sterilized PBS)
c. 1 µg/ml PHA + 50 ng/ml PMA – 10 µl PHA stock solution + 2.5 µl PMA stock solution (100 µg/ml PMA in DMSO).As stated in part c. - the PMA stock solution is 100µg/ml PMA in DMSO.
Please see the datasheet for more details:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdfHelpful?
-
-
There isn't any powder in the Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585, vial?
1 answer-
The product is usually a clear film on the walls of the vial and may not be easily visible.
Helpful?
-
-
What is the stability of stock solutions of Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585, and how should I store them?
1 answer-
Stock solutions in DMSO can be stored in the dark as aliquots at -20°C for at least six months.
Helpful?
-
-
How is Product P1585, Phorbol-12-myristate-13-acetate, packaged?
1 answer-
P1585-1MG, P1585-10MG and P1585-25MG come to us pre-packaged by our supplier; all three sizes are packaged the same way. The packaging consists of an amber serum vial with a septum and an aluminum crimp cap. The septum has a PTFE (Teflon) liner, so the material inside the vial could only come in contact with glass and Teflon.
Helpful?
-
-
How can I dissolve Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585?
1 answer-
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) is soluble in DMSO at a 20 mM concentration. It is also soluble in ethanol.
Helpful?
-
-
How much Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585, product should I use?
1 answer-
A concentration of 50 ng/ml was used on Jurkat cells.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the difference between Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P8139 and molecular biology grade Product P1585?
1 answer-
Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product P8139 has not tested in this application.
Helpful?
-
-
What is the storage temperature for Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585?
1 answer-
Phorbol 12-myristate 13-acetate should be stored at -20°C.