400036
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117
The Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Synonyme(s) :
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117, 3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), GLUT Inhibitor IV, WZB117
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Glut1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable