Principaux documents
SAB5702845
Sigma-Aldrich
Anti-LYVE1 Antibody, clone 4G7C3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CRSBP-1, HAR, LYVE-1, XLKD1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4G7C3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
33 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MARCFSLVLLLTSIWTTRLLVQGSLRAEELSIQVSCRIMGITLVSKKANQQLNFTEAKEACRLLGLSLAGKDQVETALKASFETCSYGWVGDGFVVISRI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LYVE1(10894)
Description générale
This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LYVE1 (Q9Y5Y7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1