V6389
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, V9
Synonyme(s) :
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
735,00 $
About This Item
735,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal, clone V9, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- flow cytometry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable