SAB4200720
Anti-β-Catenin antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CTNNB1, Anti-armadillo
654,00 $
About This Item
654,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~94 kDa
Espèces réactives
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable