ABT123
Anti-Collagen Type I Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Collagen Type 1 on 10 µg of rat skin tissue lysate.
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Collagen Type 1 in rat skin tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat skin tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable