S7821
Sulfadoxin
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadoxine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
ethanol: NH4OH (9:1): soluble 20 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques