Documents
S8761
Sigma-Aldrich
Sodium Bicarbonate
Solution (7.5%), sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
aqueous sodium bicarbonate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Bicarbonate de sodium solution, solution (7.5%), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution (7.5%)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
7.8-8.2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le bicarbonate de sodium (NaHCO3) est un agent tampon alcalin couramment utilisé dans les laboratoires. Ajouter ce tampon au milieu de culture cellulaire aide à maintenir le bon pH via l'utilisation du dioxyde de carbone présent dans l'incubateur. En plus de ses propriétés de tamponnage, le bicarbonate de sodium sert aussi de source de sodium et facilite la synthèse du gluconate de sodium durant le processus de fermentation.
Application
Le bicarbonate de sodium en solution a été utilisé :
  • comme constituant d'une solution saline tamponnée de Hank (HBSS) et d'un milieu d'enregistrement pour la culture d'explants tissulaires de rats ou de souris.
  • comme constituant d'un milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) destiné à la culture d'explants tissulaires de souris.
  • comme constituant d'un milieu essentiel minimum (MEM) pour étudier la cytotoxicité vis-à-vis de cellules d'adénocarcinome colorectal et d'adénocarcinome de glande mammaire humains.
  • pour préparer des gouttelettes de mélange à base de collagène destinées à un essai de germination en 3D avec du collagène.
  • pour préparer une matrice de collagène prévue pour la culture organotypique de kératinocytes épidermiques de rat (REK).
Notes préparatoires
Préparer dans de l′eau de qualité culture cellulaire.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phenotypic Modulation of Adipose-Derived Stem Cells and Fibroblasts Treated with Povidone--Iodine and Chlorhexidine in Mono and Coculture Models
Chelmu? BA, et al.
Biomedicines, 11(7), 1855-1855 (2023)
Nicoline Dorothea Jakobsen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 178, 106282-106282 (2022-08-23)
Rat epidermal keratinocyte (REK) Organotypic culture (ROC) is an epidermis model that is robust and inexpensive to develop and maintain, and it has in previous studies been shown to have permeability characteristics close to those of human skin. Here, we
Mette Flinck et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(9), 1056-1067 (2018-06-14)
Precise acid-base homeostasis is essential for maintaining normal cell proliferation and growth. Conversely, dysregulated acid-base homeostasis, with increased acid extrusion and marked extracellular acidification, is an enabling feature of solid tumors, yet the mechanisms through which intra- and extracellular pH
Anna E Engler et al.
Cell reports, 33(13), 108553-108553 (2020-12-31)
There is an increasing appreciation for the heterogeneity of myeloid lineages in the lung, but relatively little is known about populations specifically associated with the conducting airways. We use single-cell RNA sequencing, flow cytometry, and immunofluorescence to characterize myeloid cells
Wenqing Zhou et al.
Journal of cell science, 133(17) (2020-08-14)
Neutrophils rely on glycolysis for energy production. How mitochondria regulate neutrophil function is not fully understood. Here, we report that mitochondrial outer membrane protein Mitofusin 2 (MFN2) regulates neutrophil homeostasis and chemotaxis in vivo Mfn2-deficient neutrophils are released from the
Protocoles
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.