S6256
Sulfamethazine
99.0-101.0% (on dried basis)
Synonyme(s) :
4,6-Dimethylsulfadiazine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.0-101.0% (on dried basis)
Forme
powder or crystals
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2