Documents
10901393001
Roche
Glycogène
from mussels
Synonyme(s) :
Glycogène, glycogène
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Niveau de qualité
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 mL (20 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Cette préparation sert de véhicule pour la précipitation d'acides nucléiques (ADN ou ARN). Parce que c'est une matière inerte, elle peut remplacer les ARNt ou les ADN soniqués.
20 μg de glycogène (solution de 1 μl) précipitent des quantités picométriques d'ADN ou d'ARN dans un volume de 1 ml.
Dans une expérience type, on dissout 5 pg d'ADN de thymus de veau marqué au [3H] dans 500 μl de Tris-HCl 10 mM (pH 8,0), d'EDTA 1 mM et de LiCl 0,4 M. On ajoute 1 μl d'une solution de glycogène (20 μg de glycogène) en tant que véhicule, puis on fait précipiter avec 1,2 ml d'éthanol entre -15 °C et -25 °C et on maintient le mélange pendant 3 heures entre -15 °C et -25 °C. Après centrifugation (10 minutes à 12 000 × g), toute la radioactivité se trouve dans le précipité. En l'absence de glycogène, l'ADN ne précipite pas.
Caractéristiques et avantages
Le glycogène, de qualité spéciale pour la biologie moléculaire, est un véhicule inerte dans les préparations d'acides nucléiques.
Contenu
Solution aqueuse (20 mg/ml)
Qualité
Produit testé afin de garantir l'absence d'endonucléases, d'activité de coupure, d'exonucléases, de RNases, d'acides nucléiques et de protéases, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Drew Weissman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 969, 43-54 (2013-01-09)
In vitro transcription of DNA with phage RNA polymerases is currently the most efficient method to produce long sequence-specific RNA. While the reaction can yield large quantities of RNA, it contains impurities due to various unwanted activities of the polymerases.
Yunbo Qiao et al.
Nature communications, 11(1), 2653-2653 (2020-05-29)
The transcriptome of the preimplantation mouse embryo has been previously annotated by short-read sequencing, with limited coverage and accuracy. Here we utilize a low-cell number transcriptome based on the Smart-seq2 method to perform long-read sequencing. Our analysis describes additional novel
Gabriele Girelli et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1184-1193 (2020-05-27)
With the exception of lamina-associated domains, the radial organization of chromatin in mammalian cells remains largely unexplored. Here we describe genomic loci positioning by sequencing (GPSeq), a genome-wide method for inferring distances to the nuclear lamina all along the nuclear
Xiwen Cheng et al.
The Journal of biological chemistry, 288(41), 29746-29759 (2013-08-30)
The promyelocytic leukemia protein is a well known tumor suppressor, but its role in metabolism is largely unknown. Mice with a deletion in the gene for PML (KO mice) exhibit altered gene expression in liver, adipose tissue, and skeletal muscle
Sudhir Gopal Tattikota et al.
eLife, 9 (2020-05-13)
Drosophila blood cells, called hemocytes, are classified into plasmatocytes, crystal cells, and lamellocytes based on the expression of a few marker genes and cell morphologies, which are inadequate to classify the complete hemocyte repertoire. Here, we used single-cell RNA sequencing