S2876
Spermine tetrahydrochloride
powder or crystals, NMDA agonist/antagonist
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
88,40 $
About This Item
88,40 $
Produits recommandés
Nom du produit
Spermine tetrahydrochloride, powder or crystals
Forme
powder or crystals
Pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water, high purity: 100 mg/ml
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clé InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.