S1141
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
120,00 $
About This Item
120,00 $
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solid
Pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clé InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.