A8577
Albumine de sérum bovin solution
30% in saline, protease free, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Essai
28-32% protein basis (biuret)
Forme
solution
Produit purifié par
heat shock fractionation
Ne contient pas
stabilizer or preservative
Origine
USA origin
Concentration
28-32% protein (biuret)
30% in saline
Technique(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Alkaline phosphatase ≤0.001 units/mg protein
Peroxidase ≤0.001 units/mg protein
Protease ≤0.0001 units/mg protein
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves