S1318
STO-609-acetic acid
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid - acetic acid
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Pf
>300 °C
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.OC(=O)c1ccc2-c3nc4ccccc4n3C(=O)c5cccc1c25
InChI
1S/C19H10N2O3.C2H4O2/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18;1-2(3)4/h1-9H,(H,23,24);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
WNRSTFUVBWNELX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable