Principaux documents
F7425
Millipore
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
0.2 MG
721,00 $
721,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.2 MG
721,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.32
721,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
all
Concentration
~0.8 mg/mL
Technique(s)
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
L′anticorps polyclonal anti-FLAG de lapin reconnaît l′épitope FLAG situé sur les protéines de fusion avec une étiquette FLAG. Cet anticorps réagit avec les protéines de fusion portant une étiquette FLAG sur l′extrémité N-terminale, Met-N-terminale ou C-terminale.
L′épitope FLAG est une protéine de huit acides aminés dotée d′un site de clivage de l′entérokinase.[1][2]
Immunogène
FLAG ; séquence peptidique DYKDDDDK
Application
L'anticorps reconnaît l'épitope FLAG situé au niveau de l'extrémité C-terminale ou N-terminale des protéines de fusion avec étiquette FLAG, lors d'essais du type dot blot, immunoblotting[3][4], immunoprécipitation[3] et immunocytochimie.
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur notre portail des applications des produits FLAG®.
Actions biochimiques/physiologiques
L′épitope FLAG joue un rôle crucial dans la purification par immuno-affinité des protéines de fusion.[1]
Forme physique
Solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant 1 % d′albumine de sérum bovin et de l′azide de sodium 15 mM
Notes préparatoires
Produit purifié par chromatographie d′affinité sur une colonne greffée avec le peptide immunisant.
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ryota Sato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1857-1857 (2019-08-29)
The envelope proteins of influenza A virus, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), play critical roles in viral entry to host cells and release from the cells, respectively. After protein synthesis, they are transported from the trans-Golgi network (TGN) to the
Martin S Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32211-32228 (2013-09-21)
Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is a polytopic integral membrane protein required for activation of ghrelin, a secreted metabolism-regulating peptide hormone. Although GOAT is a potential therapeutic target for the treatment of obesity and diabetes and plays a key role in other
Makoto Miyazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19191-19203 (2011-04-12)
The molecular chaperone prefoldin (PFD) is a complex comprised of six different subunits, PFD1-PFD6, and delivers newly synthesized unfolded proteins to cytosolic chaperonin TRiC/CCT to facilitate the folding of proteins. PFD subunits also have functions different from the function of
Ecco Staller et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-21)
ANP32 proteins have been implicated in supporting influenza virus replication, but most of the work to date has focused on the ability of avian Anp32 proteins to overcome restriction of avian influenza polymerases in human cells. Using a CRISPR approach
Dorothee A Vogt et al.
PLoS pathogens, 9(4), e1003302-e1003302 (2013-04-18)
The nonstructural protein NS5A has emerged as a new drug target in antiviral therapies for Hepatitis C Virus (HCV) infection. NS5A is critically involved in viral RNA replication that takes place at newly formed membranes within the endoplasmic reticulum (membranous
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can this AB (F7425) used for mouse 30um thick section. mouse will be perfused with 4% PFA and than cryopreserved. thanks
    1 answer
    1. This product has been recommended for use in immunofluorescence and indirect immunofluorescence at 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK. It has not been tested for use in IHC applications. The end-user will need to optimize the assay. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/207/353/f7425dat-ms.pdf
      In general, antibodies work well on 5-15 uM sections, for 30 uM sections, blocking /permeabilization steps and antibody dilution, the incubation time will need to be optimized by end user. Please see the links below to review an alternative anti-Flag antibody that may be more suitable for this application. Note that this product is a mouse monoclonal antibody:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1804
      Helpful?
  2. Is there a recommended isotype control for this antibody?
    1 answer
    1. Any rabbit IgG such as product I5006 would be an appropriate isotype control for this antibody.
      Helpful?
  3. How to get rid of background when using Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit,?
    1 answer
    1. To reduce non-specific background on tissue staining, a small amount of Triton X-100 (Product No. X100 or T8787), can be added to the wash buffers and antibody incubation buffers. Try a Triton X-100 concentration of 0.1% to start. Tween 20 (Product No. P5927) can also be used.
      Helpful?
  4. How much Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, should be used in western blotting and ELISA applications?
    1 answer
    1. For a Western blot from a PAGE run (preferably) under denaturing conditions, a 1:400 dilution of this antibody should be used.  A 1-10 μg/ml concentration should be used when using thie antibody in an ELISA application.
      Helpful?
  5. Is there any references for the use of Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit, in immunohistochemistry or western blotting?
    1 answer
    1. K. Schafer and T. Braun, Monoclonal Anti-FLAG Antibodies React with a New Isoform of Rat Mg++ Dependent Protein Phosphatase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 207, 708.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the concentration of Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The concentration is 0.9 mg protein per ml.
      Helpful?
  8. What are the positive controls that can be used with Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The positive controls that can be used are as follows:Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7582Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7457Amino-terminal Met-FLAG-BAP fusion protein, Product No. P5975.
      Helpful?
  9. Is Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, a monoclonal or polyclonal?
    1 answer
    1. F7425 is a polyclonal antibody from rabbit.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Nottingham
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Western blotting
    I HAVE USED THIS ANTIBODY ALOT DURING MY RESEARCH. AND IT HAS WORKED PERFECTLY.