Principaux documents
D1515
Sigma-Aldrich
Doxorubicine hydrochloride
98.0-102.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Adriamycine, DOX, Hydroxydaunorubicine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H29NO11 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.98
Beilstein:
4229251
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281818
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
98.0-102.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
216 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50.0-52.0 mg/mL, clear, orange to red
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Clé InChI
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Informations sur le gène
human ... TOP2A(7153)
Description générale
Le chlorhydrate de doxorubicine (DOX) est un antibiotique de type anthracycline isolé à partir de Streptomyces peucetius var. caesius. Le DOX, un agent anticancéreux hydrosoluble, est un dérivé hydroxy de la daunorubicine.
La doxorubicine provoque également la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ERO), qui endommagent encore davantage l'ADN, les protéines et les membranes. Il présente une activité cytotoxique, antitumorale, anticancéreuse et antinéoplasique et est utilisé dans la recherche sur le cancer, en métabolomique, en biologie cellulaire et en biochimie.
Application
Le chlorhydrate de doxorubicine a été utilisé :
  • Dans des tests de viabilité cellulaire.
  • Dans un test au MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl tétrazolium).
  • Comme médicament dans l′administration de médicament via des microparticules à base de polymère de PLGA.
  • Pour développer des cellules HepG2 et K562 résistant à la doxorubicine (HepG2-DR, K562-DR).
Actions biochimiques/physiologiques
Antibiotique de type anthracycline naturellement fluorescent, médicament anticancéreux. La doxorubicine est un substrat de MRP1 qui a été cloné pour la première fois à partir d′une lignée cellulaire de cancer du poumon résistant au DOX. Sa fluorescence a été exploitée dans la mesure d′activités de pompe d′efflux de médicaments ainsi que dans la résolution des questions importantes liées à la localisation intracellulaire de diverses protéines de résistance multiple aux médicaments et au rôle des organites subcellulaires (appareil de Golgi et lysosome) dans la séquestration des médicaments et son implication dans les phénotypes résistant aux médicaments.
Substrat de MRP1 ; substance utilisée pour mesurer l'activité des pompes d'efflux de médicaments. Le chlorhydrate de doxorubicine (DOX) inhibe la topo-isomérase II en s'intercalant entre les paires de base et en induisant des coupures de brins, inhibant ainsi la synthèse des acides nucléiques et des protéines. Il contribue également à la formation de radicaux libres qui dégradent les lipides membranaires et les brins d'ADN.
Caractéristiques et avantages
  • Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Idéal pour la recherche en biologie cellulaire, en métabolomique et en biochimie.
Notes préparatoires
Soluble dans l′eau et dans une solution isotonique de chlorure de sodium, légèrement soluble dans le méthanol. Pratiquement insoluble dans le chloroforme, l′éther et les autres solvants organiques.
Stockage et stabilité
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
Autres remarques
Conservez le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l′humidité. Sensible à la lumière.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Multifunctional polymer-capped mesoporous silica nanoparticles for pH-responsive targeted drug delivery
Niedermayer S, et al.
Nanoscale, 7(17), 7953-7964 (2015)
In vitro study of anticancer drug doxorubicin in PLGA-based microparticles
Lin R, et al.
Biomaterials, 26(21), 4476-4485 (2005)
Poly (ethylene glycol)-conjugated multi-walled carbon nanotubes as an efficient drug carrier for overcoming multidrug resistance
Cheng J, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 250(2), 184-193 (2011)
Principles and Practice of Gynecologic Oncology (2005)
Loss of TBL1XR1 disrupts glucocorticoid receptor recruitment to chromatin and results in glucocorticoid resistance in a B-lymphoblastic leukemia model
Jones CL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M114 (2014)
Articles
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.