Principaux documents
11647229001
Roche
Test ELISA (colorimétrique) de prolifération cellulaire avec BrdU
sufficient for ≤1,000 tests
Synonyme(s) :
prolifération cellulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Utilisation
sufficient for ≤1,000 tests
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
ELISA: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Immuno-essai colorimétrique pour la quantification de la prolifération cellulaire, basé sur la mesure de l'incorporation de BrdU durant la synthèse de l'ADN :  alternative non radioactive au test par incorporation de [3H]-thymidine.
Spécificité
L'anticorps conjugué réagit avec la 5-bromo-2′-désoxyuridine (BrdU), un analogue de la thymidine, et avec la BrdU incorporée à l'ADN. Pour pouvoir se fixer à la BrdU intégrée à l'ADN, l'ADN marqué à la BrdU doit être dénaturé. L'anticorps ne donne lieu à aucune réaction croisée avec les constituants cellulaires endogènes tels que la thymidine, l'uridine ou l'ADN.
Application
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Le Test ELISA (colorimétrique) de prolifération cellulaire avec BrdU est un kit de mesure de la synthèse d'ADN de seconde génération (performances améliorées). C'est une alternative colorimétrique simple, rapide et précise pour quantifier la prolifération cellulaire, reposant sur la mesure de l'incorporation de BrdU durant la synthèse d'ADN dans les cellules (proliférantes) en réplication. De ce fait, le Test ELISA de prolifération cellulaire peut être utilisé dans de nombreux systèmes d'analyse cellulaire in vitro différents. Par exemple :
  • Détection et quantification de la prolifération cellulaire induite par les facteurs de croissance et les cytokines.
  • Détermination des effets d'inhibition ou de stimulation de diverses substances sur la prolifération cellulaire en recherche environnementale et biomédicale, ainsi que dans les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.
  • Mesure de l'immunoréactivité de lymphocytes stimulés par des mitogènes ou des antigènes.
  • Analyse de la chimiosensibilité de cellules tumorales à différents médicaments cytostatiques en recherche médicale.
  • Évaluation de la biocompatibilité de divers supports de croissance de cellules osseuses employés en ingénierie ostéo-tissulaire.
Conditionnement
1 kit contenant 6 composants
Notes préparatoires
Concentration de travail : L'anticorps (anti-BrdU-peroxydase) utilisé dans le kit présente une concentration de 7,5 U/ml après reconstitution et de 0,075 U/ml après dilution. Vous pouvez également remplacer l'anticorps du kit par les fragments Fab d'un anticorps anti-BrdU. Cet anticorps étant doublement concentré, vous devez le diluer au 1/200e après reconstitution dans 1 ml.
Solution de travail : Solution de marquage au BrdU
Diluer le réactif de marquage au BrdU au 1/100ème avec du milieu de culture stérile (concentration obtenue : BrdU 100 μM).
Pour une microplaque à 96 puits, ajouter 1 ml de solution de marquage au BrdU pour des cellules cultivées dans 100 μl/puits (10 μl/puits) et 2 ml de solution de marquage au BrdU pour des cellules cultivées dans 200 μl/puits (20 μl/puits).
Solution mère d'anticorps anti-BrdU-peroxydase
Dissoudre l'anticorps anti-BrdU-peroxydase dans 1,1 ml d'eau bidistillée pendant 10 minutes puis bien homogénéiser.
Solution de travail d'anticorps anti-BrdU-peroxydase
Diluer la solution mère d'anticorps anti-BrdU-peroxydase au 1/100e avec la solution de dilution d'anticorps. Pour une microplaque à 96 puits, diluer 100 μl de solution mère d'anticorps anti-BrdU-peroxydase dans 10 ml de solution de dilution d'anticorps
Solution de lavage
Diluer le tampon concentré de lavage au 1/10ème avec de l'eau bidistillée.
Pour une microplaque à 96 puits, diluer 10 ml de tampon concentré de lavage avec 90 ml d'eau bidistillée.
Conditions de stockage (solution de travail) : Solution de marquage au BrdU
Réactif de marquage au BrdU non dilué (x 1 000) : entre 2 et 8 °C à l'abri de la lumière pendant plusieurs mois.
Réactif de marquage au BrdU dilué : stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C. Conserver à l'abri de la lumière. En cas de stockage à long terme, il est recommandé de conserver la solution de marquage au BrdU entre -15 et -25 °C sous forme d'aliquotes.
Solution mère d'anticorps anti-BrdU-peroxydase
Plusieurs mois entre 2 et 8 °C. En cas de stockage à long terme, il est recommandé de conserver la solution entre -15 et -25 °C sous forme d'aliquotes.
Solution de travail d'anticorps anti-BrdU-peroxydase
Préparer juste avant emploi. Ne pas stocker.
Solution de lavage
Plusieurs semaines entre 2 et 8 °C.
Reconstitution
Il est recommandé d'utiliser comme solution de travail pour l'anticorps une solution saline tamponnée au phosphate contenant 1 % de BSA à pH 7,4.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • Washing Buffer PBS 10x concentrated
  • Substrate Solution TMB ready-to-use
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Christa Broholm et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 251-259 (2011-04-30)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) is expressed by skeletal muscle and induces proliferation of myoblasts. We hypothesized that LIF is a contraction-induced myokine functioning in an autocrine fashion to activate gene regulation of human muscle satellite cell proliferation. Skeletal
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
Ana M Covaleda Sotoca et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 105(2), 303-311 (2008-07-23)
Breast cancer cells show overexpression of estrogen receptor (ER) alpha relative to ERbeta compared to normal breast tissues. This observation has lead to the hypothesis that ERbeta may modulate the proliferative effect of ERalpha. This study investigated how variable cellular
Articles
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Protocoles
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting