MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
A6283
Sigma-Aldrich
Acide acétique
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide acétique est un acide organique aliphatique. C'est un liquide hygroscopique corrosif à l'odeur vinaigrée. Il peut être synthétisé par l'oxydation de l'acétaldéhyde en présence de sels de cobalt ou de manganèse. Il permet de synthétiser l'anhydride acétique, l'acétate de cellulose et les esters acétiques. Son impact sur la dégradation du papier d'archives a été étudié.
Application
L'acide acétique (AcOH) peut être utilisé :      
  • comme solvant dans de nombreuses réactions organiques telles que la bromation, l'hydrolyse, la solvolyse, la réduction et l'hydrogénation.      
  • comme réactif dans la protonolyse de composés organométalliques.
  • comme agent acétylant dans l'acétylation de composés aromatiques riches en électrons.      
  • comme catalyseur pour synthétiser des di(indolyl)méthanes par condensation d'aldéhydes indoliques et aromatiques.      
  • comme système de solvant pour préparer un dérivé de 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one par la réaction de Biginelli en faisant réagir des aldéhydes aromatiques, des composés 1,3-dicarbonylés et de l'urée en présence d'un catalyseur du type acide borique.
L'acide acétique peut aussi être utilisé dans les situations suivantes :     
  • Système catalytique acétate de manganèse(III)/AcOH pour convertir des alcènes en lactones.      
  • Mélange de sels de fer/AcOH pour oxyder du 2-méthylnaphthalène en 2-méthyl-1-naphthol en présence de H2O2.
Caractéristiques et avantages
  • Bonne stabilité vis-à-vis de nombreux réactifs     
  • Excellente solubilité des composés organiques dans ce réactif.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Acetic acid catalyzed carbon aerogels.
Brandt R, et al.
Journal of Porous Materials, 10(3), 171-178 (2003)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
Protocoles
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.