PHR1748
Acide acétique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1005706
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Famille d'API
glacial acetic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Conditionnement
ampule of 3x1.5 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.