MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
RDD013
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
100 G
242,00 $
500 G
786,00 $
1 KG
1 470,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
242,00 $
500 G
786,00 $
1 KG
1 470,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Beilstein:
2205275
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri
Essai
≥98.0%
Forme
crystalline powder
Impuretés
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilité
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.