PZ0274
PF-01247324
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
158,00 $
About This Item
158,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable