P9541
Chlorure de potassium
for molecular biology, ≥99.0%
Synonyme(s) :
KCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Activité étrangère
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
- in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
- as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer