Principaux documents
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
5 MG
167,00 $
25 MG
665,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
167,00 $
25 MG
665,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N4O · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
Clé InChI
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alan D Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(1), 230-239 (2018-12-13)
The voltage gated sodium channel NaV1.8 has been postulated to play a key role in the transmission of pain signals. Core hopping from our previously reported phenylimidazole leads has allowed the identification of a novel series of benzimidazole NaV1.8 blockers.