P8415
Peroxydase from horseradish
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
113,00 $
About This Item
113,00 $
Produits recommandés
Type
Type XII
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Poids mol.
~44 kDa
Solubilité
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
Rapport des absorbances
RZ ≥3.0
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocoles
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.