A8264
4-Aminophthalhydrazide
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, Isoluminol
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
4-Aminophthalhydrazide,
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
300 °C (lit.)
Solubilité
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Clé InChI
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- chemiluminescence-based reactive oxygen species (ROS) assay in bone marrow (BM) neutrophils post-Yersinia pseudotuberculosis infection[1]
- neutrophil ROS assays post-K. pneumonia exposure[2]
- neutrophil ROS assays in response to formylated-methionine-leucine-proline[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable