I5907
Pyrophosphatase, Inorganic from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein
Synonyme(s) :
Inorganic Pyrophosphatase, Pyrophosphate phosphohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥800 units/mg protein
Poids mol.
hexamer subunit mol wt 20 kDa
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
It plays an important role in protein, RNA, and DNA synthesis.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable