Documents
P2088
Sigma-Aldrich
Peroxydase from horseradish
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
horseradish
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Poids mol.
~44 kDa
Rapport des absorbances
RZ 2.6-3.4
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La peroxydase de raifort (HRP, de l′anglais horseradish peroxidase) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. La HRP est un polypeptide à une seule chaîne qui comporte quatre ponts disulfure. Il s′agit d′une glycoprotéine contenant 18 % de glucides. Selon l′isozyme, les glucides peuvent inclure les constituants suivants : galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine et galactosamine. Le poids moléculaire de la peroxydase de raifort (env. 44 kDa) inclut la chaîne polypeptidique (33,890 Daltons), l′hémine plus Ca2+ (env. 700 Daltons) et les glucides (env. 9,400 Daltons). Au moins sept isozymes existent. Le point isoélectrique des isozymes de peroxydase de raifort se situe dans une plage de 3,0 à 0,9.
Application
La peroxydase de raifort a été utilisée dans une étude évaluant les polymères de déshydrogénation (DHP, dehydrogenative polymers) pour évaluer le mécanisme de couplage du monolignol. Elle a également été utilisée pour mettre au point une méthode colorimétrique pour la détection des micro-ARN (miRNA) en créant une DNAzyme (déoxyribozyme) qui imite la peroxydase de raifort.
Actions biochimiques/physiologiques
La peroxydase de raifort catalyse la polymérisation de diverses substances, dont l'acétaminophène et le cardanol.
Attention
Maintient son activité à un faible pH et une température élevée.
Définition de l'unité
Une unité de pyrogallol forme 1,0 mg de purpurogalline à partir de pyrogallol en 20 sec à pH 6,0 et 20 °C.
Notes préparatoires
Stabilisée par protection chimique des amines primaires.
Remarque sur l'analyse
La valeur RZ (Reinheitszahl) est le rapport d′absorbance A403/A275 mesuré à 0,5-1,0 mg/ml dans de l′eau désionisée. C′est une mesure de la teneur en hémine, plutôt que de l′activité enzymatique. Il est possible que des préparations présentant une valeur RZ élevée aient une faible activité enzymatique.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la peroxydase, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yanqin Wen et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7664-7669 (2012-08-30)
We present a highly sensitive colorimetric method for microRNA (miRNA) detection. This method is based on a rolling-circle amplification (RCA) DNA machine, which integrates RCA, nicking enzyme signal amplification and DNAzyme signal amplification. The DNA machine is triggered by the
D W Potter et al.
Molecular pharmacology, 29(2), 155-162 (1986-02-01)
Horseradish peroxidase catalyzed the polymerization of acetaminophen. Addition of reduced glutathione (GSH) to reaction mixtures resulted in decreased polymerization and formation of minor amounts of GSH-acetaminophen conjugates. The conjugates were identified as 3-(glutathion-S-yl)acetaminophen and 3-(glutathion-S-yl)diacetaminophen. Horseradish peroxidase also catalyzed polymerization
Keehoon Won et al.
Biomacromolecules, 5(1), 1-4 (2004-01-13)
Horseradish peroxidase-catalyzed polymerization of cardanol in aqueous organic solvent was investigated in the presence of a redox mediator. Cardanol is a phenol derivative from a renewable resource mainly having a C15 unsaturated hydrocarbon chain with mostly 1-3 double bonds at
Sun-Joo Moon et al.
Phytochemistry, 82, 15-21 (2012-08-14)
In this study, dehydrogenative polymers (DHP) were synthesized in vitro through dehydrogenative polymerization using different ratios of coniferyl alcohol (CA) and sinapyl alcohol (SA) (10:0, 8:2, 6:4, 2:8, 0:10), in order to investigate the monolignol coupling mechanism in the presence
Juliette Azimzadeh et al.
The Plant cell, 20(8), 2146-2159 (2008-09-02)
Plant cells have specific microtubule structures involved in cell division and elongation. The tonneau1 (ton1) mutant of Arabidopsis thaliana displays drastic defects in morphogenesis, positioning of division planes, and cellular organization. These are primarily caused by dysfunction of the cortical
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocoles
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.