| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 142,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 489,00 $ |
25 g | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 2 000,00 $ 1 700,00 $ |
A propos de cet article
142,00 $
Nom du produit
Luminol sodium salt,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (titration) | assay ≥97% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility 2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder and chunks | form powder or chunks | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol sodium salt
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe