Principaux documents
P0609
Sigma-Aldrich
Agarose−pepsine from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Synonyme(s) :
Pepsine A
10000 UNITS
303,00 $
25000 UNITS
607,00 $
50000 UNITS
1 050,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10000 UNITS
303,00 $
25000 UNITS
607,00 $
50000 UNITS
1 050,00 $
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Porcine gastric mucosa
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥30 units/mg dry solid
Poids mol.
35 kDa
Matrice
4% cross-linked beaded agarose
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
La pepsine est une enzyme que l′on retrouve dans la sécrétion gastrique. [1]
Application
Cette enzyme est utilisée pour produire des fragments F(ab′)2 d′anticorps1.
La pepsine immobilisée sur billes d′agarose peut être utilisée pour digérer puis séparer les peptides actifs de la glycoprotéine gliadine. [2]
L′agarose-pepsine a été utilisé comme outil d′immobilisation pour examiner la capacité de l′enzyme pepsine à se replier. Elle a également été utilisée pour la préparation de fragments F(ab′)2 d′IgG de lapin.
Actions biochimiques/physiologiques
Elle clive préférentiellement en position C-terminale des résidus Phe, Leu et Glu. Elle ne clive pas au niveau des résidus Val, Ala ou Gly. pH optimal : 2-4. Activité maintenue dans une solution d′urée à 4 M et de guanidine HCl à 3 M. Stable à 60 °C. La pepsine est inactivée de façon irréversible à pH > 6.
Définition de l'unité
Une unité produit une ΔA280 de 0,001 par minute à pH 2,0 et 37 °C, mesurée sous forme de produits solubles dans l′acide trichloracétique (TCA), en utilisant de l′hémoglobine comme substrat. (volume final = 16 ml, Trajet optique = 1 cm.)
Quantité
Un gramme de solides gonfle pour former un volume de gel tassé de 5-10 ml.
Forme physique
Poudre lyophilisée stabilisée par du lactose
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ludmila Tucková et al.
Journal of leukocyte biology, 71(4), 625-631 (2002-04-03)
Celiac disease, induced by dietary gluten, is characterized by mucosal atrophy and local inflammation associated with cell infiltration and activation. Unlike other food proteins, gluten and its proteolytic fragments, besides inducing a specific immune response, were shown to activate components
Thomas A Kraus et al.
The Journal of clinical investigation, 115(8), 2234-2243 (2005-07-26)
To explore the requirement for M cells and the Peyer's patch (PP) in induction of oral tolerance and address the potential in vivo role of intestinal epithelial cells as nonprofessional APCs, we have attempted to induce tolerance in mice with
M Feldman et al.
Gastroenterology, 110(4), 1043-1052 (1996-04-01)
Recent studies suggesting that gastric secretion does not decrease with aging included few elderly individuals and measured only acid secretion. The aims of this study were to measure gastric acid and pepsin output in 206 health Americans (age range, 18-98
Widya A Wahab et al.
International journal of experimental pathology, 97(4), 303-309 (2016-09-24)
Coeliac disease (CD) is an inflammatory disorder of the small intestine. It includes aberrant adaptive immunity with presentation of CD toxic gluten peptides by HLA-DQ2 or DQ8 molecules to gluten-sensitive T cells. A ω-gliadin/C-hordein peptide (QPFPQPEQPFPW) and a rye-derived secalin
Hana Dvořáková et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 66-66 (2020-03-17)
Schistosomula (the post-infective stages) of the neurotropic schistosome Trichobilharzia regenti possess multiple isoforms of cathepsin B1 peptidase (TrCB1.1-TrCB1.6) with involvement in nutrient digestion. The comparison of substrate preferences of TrCB1.1 and TrCB1.4 showed that TrCB1.4 had a very narrow substrate
Articles
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocoles
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.