A1031
α-Amylase from human saliva
Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type XIII-A
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
300-1,500 units/mg protein
Composition
Protein, 5-15% biuret
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AMY1A(276)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.