Principaux documents
P5318
Sigma-Aldrich
Pepstatine A
powder, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H63N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.89
Beilstein:
2201362
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Pepstatine A, microbial, ≥90% (HPLC)
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Pf
233 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 1-2 mg/mL (with heat up to 60 °C)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
Clé InChI
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Description générale
Pepstatin A is a naturally occurring chemotactic peptide and inhibitor of aspartic proteases that was initially isolated from culture filtrates of various Actinomycetes species, with the initial name simply of “pepstatin”. This name was later modified to “pepstatin A” to distinguish the original pepstatin from later derivatives. Pepstatin A notably contains the unusual amino acid 4-amino-hydroxy-6-methylheptanoic acid (AHMHA), which is known also as statine. The amino acid sequence of pepstatin A is N-Isovaleryl-L-Valyl-L-Valyl-AHMHA-L-Alanyl-AHMHA.
Application
Can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Actions biochimiques/physiologiques
La pepstatine A est un inhibiteur des protéases acides (aspartyl peptidases). Elle forme un complexe 1:1 avec des protéases telles que la pepsine, la rénine, la cathepsine D, la chymosine bovine et la protéase B (Aspergillus niger). L'inhibiteur est très sélectif et n'inhibe pas les protéases à thiol, les protéases neutres ou les protéases à sérine. La γ-secrétase solubilisée et la protéase rétrovirale sont également inhibées par la pepstatine A. Elle a été utilisée pour caractériser les protéases de plusieurs sources.
Notes préparatoires
La pepstatine peut être dissoute à 1 mg/ml dans de l'acide acétique à 10 % (v/v) dans du méthanol (9:1 méthanol:acide acétique). L'inclusion d'acide acétique peut être nécessaire pour dissoudre ce peptide dans le méthanol ou le DMSO. Elle a été dissoute à 1 à 2 mg/ml dans l'éthanol, mais la chaleur peut être nécessaire pour une dissolution complète. Les solutions de pepstatine A peuvent être chauffées jusqu'à 60 °C sans que le peptide ne se décompose.
Les solutions mères à 1 mg/ml sont stables pendant au moins une semaine à 4 °C. Une solution à 1 mM dans du méthanol ou du DMSO est stable pendant des mois à -20 °C. Si les solutions deviennent jaune plus foncé, c′est que le réactif s'hydrolyse.
Une concentration de travail de 1 μM est stable pendant au moins un jour à température ambiante.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xiaodong Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(10), 5019-5029 (2010-05-14)
Lacrimal glands (LGs) of male NOD mice, a model of Sjögren's syndrome (SjS), exhibit immune cell infiltration and lipid deposition. The mechanism of SjS was further investigated by characterizing gene expression profiles of NOD mouse LGs in comparison with those
Rosa Berga-Bolaños et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(11), 6624-6635 (2010-11-03)
Immune cells rely on the transcription factor NFAT5 to adapt to hypertonic stress. The hypertonicity-dependent role of NFAT5 in T cells in vivo remains unclear because mouse models of NFAT5 deficiency have produced substantially different T cell phenotypes. In this
Guillermo B Silva et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 52(6), 1091-1098 (2008-11-13)
Renal medullary superoxide (O(2)(-)) increases in angiotensin (Ang) II-dependent hypertension. O(2)(-) increases thick ascending limb Na transport, but the effect of Ang II-dependent hypertension on the thick ascending limb is unknown. We hypothesized that Ang II-dependent hypertension increases thick ascending
Pearl V Ryder et al.
The Journal of cell biology, 219(12) (2020-11-17)
Centrosomes are microtubule-organizing centers required for error-free mitosis and embryonic development. The microtubule-nucleating activity of centrosomes is conferred by the pericentriolar material (PCM), a composite of numerous proteins subject to cell cycle-dependent oscillations in levels and organization. In diverse cell
Satoshi Nakamura et al.
Scientific reports, 10(1), 12242-12242 (2020-07-24)
Vitamin D deficiency is a recognized risk factor for sarcopenia development, but mechanisms underlying this outcome are unclear. Here, we show that low vitamin D status worsens immobilization-induced muscle atrophy in mice. Mice globally lacking vitamin D receptor (VDR) exhibited
Articles
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.