MilliporeSigma
Passer à
77151
Pepsine from porcine gastric mucosa
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
Synonyme(s) :
Pepsine from hog stomach, Pepsine A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
118,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 700,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
1200-2400 U/mg
118,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
specific activity
1200-2400 U/mg
mol wt
35 kDa
color
slightly beige
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
La pepsine peut être utilisée pour produire des fragments F(ab′)2 d′anticorps. pepsine sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Clivage préférentiel : résidus hydrophobes et aromatiques en positions P1 et P1′. Clive les liaisons Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe et Phe-Tyr dans la chaîne β d′insuline.
Analysis Note
Le pH optimal se situe entre 2 et 4. Activité maintenue dans une solution d′urée à 4 M et de guanidine HCl à 3 M. Stable à 60 °C. La pepsine est inactivée de façon irréversible à pH 8,0 - 8,5.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C (Hemoglobin, Cat.No. 51290, as substrate) 15′000 absorbance-U as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer-U. 1 Bergmeyer-U is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol Acetyl-L-phenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine at pH 2.0 and 37°C
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P7000P7125P6887
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
1200-2400 U/mg
specific activity
≥250 units/mg solid
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
≥3,200 units/mg protein
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves