Principaux documents
L6397
Sigma-Aldrich
Concanavaline A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
ConA
1 MG
356,00 $
5 MG
1 780,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
356,00 $
5 MG
1 780,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Canavalia ensiformis (jack bean)
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
blood typing: suitable
fractionation: suitable
Impuretés
carbohydrate, essentially free
Température de stockage
−20°C
Application
Detects glycoproteins containing α-D-mannose, α-D-glucose when used with appropriate peroxidase substrate
General Western Blot Protocol:
  • Glycoprotein sample size: 500ng
  • Lectin Concentration: 0.1ug/ml
  1. Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
  2. Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
  3. Transfer gel to a PVDF membrane
  4. Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
  5. Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
  6. Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
  7. Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Actions biochimiques/physiologiques
La Con A n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais a une affinité pour les résidus terminaux α-D-mannosyle et α-D-glucosyle. Les ions Ca2+ et Mn2+ sont requis pour l′activité. La Con A se dissocie en dimères à un pH inférieur ou égal à 5,6. Entre pH 5,8 et pH 7,0, la Con A existe sous forme d′un tétramère ; au-dessus de pH 7,0, elle forme des agrégats d′ordre supérieur. Con A possède une activité mitogène, qui dépend de son degré d′agrégation. La succinylation produit une forme dimérique active qui reste dimérique à un pH supérieur à 5,6.
Conditionnement
Package size based on protein content
Définition de l'unité
One unit will form 1 mg purpurogallin in 20 sec from pyrogallol at pH 6.0 at 20 °C.
Forme physique
Lyophilized powder containing tris-citrate buffer salts and trace calcium and manganese
Notes préparatoires
Prepared from peroxidase type VI (P8375), using the method of Wilson and Nakane,[1] which promotes conjugation but prevents the interaction between Con A and peroxidase sugar residues.
Remarque sur l'analyse
L′activité d′agglutination est exprimée en μg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série dans un tampon phosphate salin de pH 6,8 contenant du Ca2+ et du Mn2+ à 1 mg par ml de solution. Cette activité est la concentration la plus faible nécessaire pour agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % après 1 h d′incubation à 25 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Ingrid Sander et al.
International archives of allergy and immunology, 141(1), 51-56 (2006-06-29)
A pharmaceutical industry worker was exposed to dust of gum arabic in the tablet coating plant and complained of work-related shortness of breath, chest tightness, runny nose, itching and redness of the eyes. This case was investigated for allergy to
Lingyan Li et al.
FEBS letters, 594(4), 665-677 (2019-10-31)
Adaptation to higher temperatures would increase the environmental competitiveness of psychrophiles, organisms that thrive in low-temperature environments. Methanolobus psychrophilus, a cold wetland methanogen, 'evolved' as a mesophile, growing optimally at 30 °C after subculturings, and cells grown with ample substrates exhibited
Wilhelm Bohr et al.
PloS one, 5(12), e16000-e16000 (2011-01-07)
The CCN family of proteins, especially its prominent member, the Connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) has been identified as a possible biomarker for the diagnosis of fibrotic diseases. As a downstream mediator of TGF-β1 signalling, it is involved in tissue
Frederik Bühring Bjørkskov et al.
Scientific reports, 7(1), 16899-16899 (2017-12-06)
The sparse number of high-resolution human membrane protein structures severely restricts our comprehension of molecular physiology and ability to exploit rational drug design. In the search for a standardized, cheap and easily handled human membrane protein production platform, we thoroughly
Johanna Kabbert et al.
The Journal of experimental medicine, 217(11) (2020-07-09)
The gut is home to the body's largest population of plasma cells. In healthy individuals, IgA is the dominating isotype, whereas patients with inflammatory bowel disease also produce high concentrations of IgG. In the gut lumen, secretory IgA binds pathogens