Principaux documents
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Succ-Con A
25 MG
377,00 $
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
377,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Composition
Protein, ~90% E1%/280
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Conditionnement
Packaged based on protein content.
Qualité
Highly purified.
Forme physique
Contains sodium phosphate
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1