C2010
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Con A
48,90 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
48,90 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Type
Type IV
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
<64 μg per mL agglutination activity
Impuretés
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as T-lymphocyte mitogen in lymphocyte proliferation assay for correlations with organochlorine contaminants (OCs)[3]
- for in vitro stimulation of T cell hybridomas, BW5147 cells and primary CD4+ T cells for T cell vaccination and for induction of hepatitis[4]
- for the stimulation of mice splenocytes in the suppression of T-lymphocytes proliferation assay[5]
- for the stimulation of spleen in mitogen assays[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves