MilliporeSigma
Passer à
IP50
Protein G Immunoprecipitation Kit
sufficient for 50 assays
Synonyme(s) :
Immunoprecipitation kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 280,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The kit is designed to allow maximal recovery of immunoprecipitates. It provides all the necessary reagents to perform immunoprecipitation from cell extracts of any protein to which a suitable antibody is available. Based on protein G, the kit binds to most commonly used antibodies. In addition, spin columns are provided to enable quick washes without the loss of protein G resin and thus protein yield is maximized.
Features and Benefits
  • Minimal loss of antigen-antibody bound beads during washing.
  • Minimal or no non-specific signals by increasing the stringency of the washing step.
Preparation Note
When preparing reagents, use ultrapure water (17M -cm)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
AA0100ET0300IP0010
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • 5 M Sodium chloride solution 15 mL
    FDS
  • Protein G Agarose 2 mL
    FDS
  • 10% Sodium dodecyl sulfate solution 1 mL
    FDS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
IP50-1KT04061833866092