L5793
Leupeptine hemisulfate salt
powder, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acétyle-Leu-Leu-Arg-al, N-acétyle-L-leucyle-L-leucyle-L-argininal hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Leupeptine hemisulfate salt, BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
Clé InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable