Documents
L2884
Sigma-Aldrich
Leupeptine
powder, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Leupeptine hemisulfate salt, Acétyle-Leu-Leu-Arg-al, N-acétyle-L-leucyle-L-leucyle-L-argininal hemisulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Leupeptine, microbial, ≥90% (HPLC)
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
Clé InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Description générale
La leupeptine, également appelée N-acétyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal, est un tripeptide naturel qui agit plus particulièrement comme un inhibiteur des protéases à sérine et à cystéine. Son mode d'action consiste à former des liaisons covalentes structurellement similaires :
  • au niveau du site actif des protéases à sérine, la leupeptine forme un adduit hémiacétal covalent entre le groupement aldéhyde de la leupeptine et le groupement hydroxyle d'un résidu sérine du site actif de l'enzyme ;
  • au niveau du site actif des protéases à cystéine, l'atome de carbone électrophile (aldéhyde) de la leupeptine forme une liaison similaire avec l'atome de soufre d'un résidu cystéine du site actif de l'enzyme.
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit d'un inhibiteur des protéases à sérine et à cystéine. Il inhibe la plasmine, la trypsine, la papaïne, la calpaïne et la cathepsine B, mais n'inhibe pas la pepsine, les cathepsines A et D, la thrombine et l'α-chymotrypsine. Sa concentration efficace s'échelonne de 10 à 100 μM. De nombreuses études ont utilisé la leupeptine pour protéger de la perte auditive induite par une surstimulation acoustique ou par la gentamicine (antibiotique ototoxique). (On pense que la perte des cellules ciliées cochléaires est médiée par la calpaïne.)
Remarque sur l'analyse
La leupeptine donne plusieurs pics en HPLC du fait de la formation de tautomères en solution. La majeure partie des peptides contaminants est constituée de leupeptine racémisée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shohreh Majd et al.
BMC cell biology, 19(1), 7-7 (2018-06-21)
Cellular energy failure in high metabolic rate organs is one of the underlying causes for many disorders such as neurodegenerative diseases, cardiomyopathies, liver and renal failures. In the past decade, numerous studies have discovered the cellular axis of LKB1/AMPK/mTOR as
Yang Yang et al.
Journal of dairy science, 100(5), 4014-4024 (2017-03-13)
Adequate lipid synthesis by the mammary gland during lactation is essential for the survival of mammalian offspring. Cell death-inducing DNA fragmentation factor-α-like effector C (CIDEC) is a lipid droplet-associated protein and functions to promote lipid accumulation and inhibit lipolysis in
Philipp A Jaeger et al.
Molecular cell, 69(2), 321-333 (2018-01-21)
We have developed a highly parallel strategy, systematic gene-to-phenotype arrays (SGPAs), to comprehensively map the genetic landscape driving molecular phenotypes of interest. By this approach, a complete yeast genetic mutant array is crossed with fluorescent reporters and imaged on membranes
Ding Chen et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 485(1), 16-23 (2009-04-24)
A secreted chlamydial protease designated CPAF (Chlamydial Protease/proteasome-like Activity Factor) degrades host proteins, enabling Chlamydia to evade host defenses and replicate. The mechanistic details of CPAF action, however, remain obscure. We used a computational approach to search the protein databank
Satoshi Nakamura et al.
Scientific reports, 10(1), 12242-12242 (2020-07-24)
Vitamin D deficiency is a recognized risk factor for sarcopenia development, but mechanisms underlying this outcome are unclear. Here, we show that low vitamin D status worsens immobilization-induced muscle atrophy in mice. Mice globally lacking vitamin D receptor (VDR) exhibited
Articles
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.