H17001
Wnt3A, human
recombinant, expressed in HEK 293 cells human
Synonyme(s) :
Wnt, Wnt-3A
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells human
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
≤20 ng/mL EC50
Poids mol.
38-42 kDa
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.