Principaux documents
GF173
Sigma-Aldrich
Protéine Noggin, humaine recombinante
The human Noggin recombinant protein belongs to a group of diffusible proteins which bind to ligands of the TGF-β family & regulate their activity by inhibiting their access to signaling receptors.
Synonyme(s) :
NOG, SYM1, SYNS1
20 μG
447,00 $
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
447,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Essai
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La protéine noggine appartient à un groupe de protéines diffusibles qui se lient aux ligands de la famille TGF-β et régulent leur activité en inhibant leur accès aux récepteurs de signalisation. L'interaction entre les ligands du TGF-β et leurs antagonistes naturels a une importance biologique majeure au cours des processus de développement, dans lesquels la réponse cellulaire peut varier considérablement en fonction de la concentration locale de la molécule de signalisation. La noggine a été identifiée à l'origine comme un antagoniste du BMP-4 dont l'action est essentielle à la formation correcte de la tête et d'autres structures dorsales. Par conséquent, il a été démontré que la noggine modulait les activités d'autres BMP, notamment les BMP-2, 7, 13 et 14. La délétion ciblée de la noggine chez la souris entraîne la mort prénatale et un phénotype récessif présentant un système squelettique gravement malformé. Inversement, les souris transgéniques surexprimant la noggine dans les ostéoblastes matures présentent une altération de la différenciation ostéoblastique, une réduction de la formation osseuse et une ostéoporose sévère. La noggine humaine recombinante est un homodimère disulfuré de 46 kDa (120-10C) constitué de deux chaînes polypeptidiques de 206 acides aminés. La noggine glycosylée monomérique migre à un poids moléculaire apparent d'environ 28,0 à 33,0 kDa par analyse SDS-PAGE en conditions réductrices.
Origine du produit : cellules HEK293
Spécificité
Réactivité croisée
Souris, poulet
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : déterminée par la capacité du produit à inhiber la production de phosphatase alcaline induite par 5,0 ng/ml de BMP-4 dans les cellules chondrogéniques ATDC. La DE50 attendue pour cet effet se situe entre 2,0 et 3,0 ng/ml de protéine noggine.
Forme physique
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.