Principaux documents
E9644
Sigma-Aldrich
Epidermal Growth Factor, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Facteur de croissance épidermique human, EGF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
EGFh, EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
Poids mol.
~6 kDa
Conditionnement
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
Couleur
white
Solubilité
water: soluble, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]%12N(CCC%12)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N
InChI
1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-
Informations sur le gène
human ... EGF(1950)
Application
Ce produit est utilisé comme mitogène pour déclencher la mitose dans diverses lignées cellulaires. Dans les cultures tissulaires, l′EGF permet de réduire le besoin en sérum voire de s′en affranchir totalement, et peut être employé parallèlement aux hormones et aux autres additifs pour milieu.
Actions biochimiques/physiologiques
Le facteur de croissance épidermique (EGF) est un petit polypeptide mitogénique présent dans un grand nombre de tissus et de fluides corporels de nombreux mammifères. L′EGF fait partie d′une famille de facteurs de croissance caractérisée par six motifs cystéine conservés formant trois ponts disulfure. L′EGF a un effet mitogénique sur diverses cellules épidermiques et épithéliales, notamment les fibroblastes, les cellules gliales, les cellules endothéliales vasculaires et cornéennes, les cellules de la granulosa bovine, les cellules HeLa, les cellules SV40-3T3 et les cellules épithéliales mammaires.
Les fonctions cellulaires affectées par l′EGF sont : la mitose, le flux ionique, le transport du glucose, la glycolyse, la synthèse d′acides nucléiques et de protéines, la survie, la croissance, la prolifération et la différenciation.
Les effet biologiques de l′EGF sont : l′inhibition de la sécrétion d′acide gastrique, la croissance et le développement fœtaux, ainsi que la neuromodulation du système nerveux central.
Les voies affectées par l′EGF sont : la signalisation EGFR, la cascade MAPK, la signalisation Ca2+ et PIP.
Composants
L′EGF humain (EGFh) est identique à l′urogastrone β, une molécule isolée sur la base de sa capacité à inhiber la sécrétion d′acide gastrique. L′EGF est un homologue structural du facteur de croissance transformant α, et tous deux agissent via les récepteurs de l′EGF. L′E9644 est la forme à méthionyle N-terminal de l′EGF mature naturel.
Attention
Conserver le produit à -20 °C. À cette température, l′activité est maintenue pendant deux ans. Après reconstitution, le produit peut être stocké un mois entre 2 et 8 °C, ou congelé en aliquotes à -70 °C ou -20 °C pour des durées plus longues.
Notes préparatoires
Ce produit est issu de la lyophilisation d′une solution saline tamponnée au phosphate à pH 7,4 filtrée sur un filtre de 0,2 μm. Ce produit doit être reconstitué en dissolvant le contenu du flacon dans de l′acide acétique 10 mM pour atteindre une concentration de 1 mg/ml. Pour obtenir une dilution de concentration inférieure (sans aller en-deçà de 10 μg/ml), il est nécessaire d′ajouter 0,1 % d′albumine de sérum bovin ou humain. Pour procéder à un essai de prolifération, diluer de nouveau l′échantillon à l′aide d′un milieu exempt d′albumine.
Remarque sur l'analyse
L′activité biologique de ce produit est mesurée dans un essai de prolifération à l′aide de cellules BALB/MK. La CE50 est définie comme la concentration efficace en facteur de croissance qui provoque une hausse de 50 % de la croissance cellulaire dans un essai biologique sur des cellules.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Anita Alexa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(9), 2711-2716 (2015-03-03)
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) bind and activate their downstream kinase substrates, MAPK-activated protein kinases (MAPKAPKs). Notably, extracellular signal regulated kinase 2 (ERK2) phosphorylates ribosomal S6 kinase 1 (RSK1), which promotes cellular growth. Here, we determined the crystal structure of an
Piera Versura et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5488-5496 (2011-04-19)
To investigate the immune response of human conjunctival epithelium to hyperosmolar stress. Tear osmolarity was measured in 15 normal subjects and 25 dry eye (DE) patients; conjunctival imprint cytology samples were obtained at the nasal bulbar area. Subconfluent primary human
Koji Teramoto et al.
Cellular signalling, 62, 109329-109329 (2019-06-04)
EphA2, which belongs to the Eph family of receptor tyrosine kinases, is overexpressed in a variety of human cancers. Serine 897 (S897) phosphorylation of EphA2 is known to promote cancer cell migration and proliferation in a ligand-independent manner. In this
Hossein Baharvand et al.
Molecular vision, 13, 1711-1721 (2007-10-26)
A new strategy of treating ocular surface reconstruction is to transplant a bioengineered graft by expanding limbal stem cells (SCs) ex vivo on the amniotic membrane (AM). The reasons for the exceptional success on the AM are not fully understood
Marzeih Ebrahimi et al.
Molecular vision, 16, 1680-1688 (2010-09-02)
The aim of this study is to create an ex vivo model to examine the expression of major heat-shock protein (HSP) families; HSP60, HSP72, and HSP90, and heat-shock cognate 70 (HCS70) at the mRNA and protein level in differentiating corneal
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.