SRP3154
sFRP-1 human
recombinant, expressed in HeLa cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SARP-2, Secreted Apoptosis Related Protein-2, Soluble Frizzled Related Protein-1
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HeLa cells
Essai
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.3-0.5 μg/mL ED50
Poids mol.
31.0-36.0 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SFRP1(6422)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable