H1404
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
529,00 $
About This Item
529,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
1.0-20.0 ng/mL
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
~80 kDa
Conditionnement
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1.0 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HGF(3082)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.