E9137
Endothelin 3 human, rat
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
ET-3
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ≥60%
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)[C@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H]([C@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N4)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7cnc[nH]7)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc8c[nH]c9ccccc89)C(O)=O
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(159)146-99(64(9)148)120(178)142-91-57-183-184-58-92(115(173)143-96(61(5)6)116(174)137-84(48-69-32-38-74(152)39-33-69)107(165)132-82(108(166)141-90)46-67-28-34-72(150)35-29-67)140-104(162)80(40-41-93(153)154)130-102(160)78(26-18-20-42-122)129-110(168)87(51-94(155)156)135-103(161)79(27-19-21-43-123)128-106(164)83(47-68-30-36-73(151)37-31-68)138-119(177)100(65(10)149)147-111(169)85(133-114(91)172)45-66-22-14-13-15-23-66/h13-17,22-25,28-39,53-54,59-65,76,78-92,96-100,126,148-152H,11-12,18-21,26-27,40-52,55-58,122-124H2,1-10H3,(H,125,127)(H,128,164)(H,129,168)(H,130,160)(H,131,167)(H,132,165)(H,133,172)(H,134,171)(H,135,161)(H,136,163)(H,137,174)(H,138,177)(H,139,175)(H,140,162)(H,141,166)(H,142,178)(H,143,173)(H,144,170)(H,145,176)(H,146,159)(H,147,169)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,179,180)/t62-,63-,64?,65?,76-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,96-,97-,98-,99-,100-/m0/s1
Clé InChI
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Informations sur le gène
human ... EDN3(1908)
rat ... Edn3(366270)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable