I3769
Insulin-like Growth Factor-I human
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
somatomedin c
364,00 $
About This Item
364,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Insulin-like Growth Factor-I human, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
~7.6 kDa
Conditionnement
pkg of 50 and 100 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.00 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479) , Igf1(16000)
Description générale
Application
- in modified Dulbecco minimal essential medium for in vitro culture of testicular cells[2][3]
- in culture media, to study its effect on steroidogenesis during testicular development[4]
- in culture media for in vitro assay of splenic pro-erythroid cell growth and differentiation[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Insulin-like Growth Factors (IGF)
Protocoles
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.