H0665
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in mouse
clone 24516, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-HGF
1 470,00 $
About This Item
1 470,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
24516, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL4(3565)
Description générale
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor recognizes human HGF. The antibody shows less that 0.25% cross-reactivity with recombinant human Macrophage Stimulating Protein (MSP).
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable