M4280
Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti Mouse Fc Antibody, Anti Mouse Fc Antibody - Anti-Mouse IgG (Fc specific) antibody produced in goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Concentration
2.0 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable