H0536
Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met)/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
HGF Receptor (c-Met)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.1-5 ng/mL
Poids mol.
calculated mol wt 129 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable