Principaux documents
MMSANKIT1
Millipore
Kit de décontamination du circuit MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
1 UNIT
1 450,00 $
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
1 450,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pack of 1 kit
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® pumps
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La tête de décontamination MILLIFLEX OASIS® permet de désinfecter l'ensemble de la pompe en une fois. Il est possible d'autoclaver la tête de décontamination à 121 °C pendant 30 minutes ou à 134 °C pendant 15 minutes. La tête de décontamination est un système autonome qui permet de nettoyer efficacement l'intérieur de la pompe MILLIFLEX OASIS®.
Application
La pompe de filtration MILLIFLEX OASIS® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.