G2150
L-glutamine solution
200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
L-Glutamine for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Hybri-Max™
Stérilité
sterile-filtered
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solution
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
clear colorless
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
rat ... Ggt1(116568)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Informations légales
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique